Z325856
BRAND® BLAUBRAND® Messpipetten, kalibriert für die Abgabe (TD, EX)
type 1 (zero on top), camber 10 mL , with 0.1 subdivisions, suitable for cotton plugs
Größe auswählen
CHF 90.80
Größe auswählen
About This Item
CHF 90.80
Empfohlene Produkte
Materialien
AR-Glas®
Agentur
according to DIN 12 697
Leistungsmerkmale
class AS
graduation
subdivision 0.1 mL
partial delivery (with large suction tube suitable for cotton plugs)
Verpackung
pack of 12
Hersteller/Markenname
BRAND 27729
Messbereich
accuracy: 0.1 mL
Sturz/Wölbung
10 mL , with 0.1 subdivisions
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Protokolle
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.