Merck
Z325449
BRAND® SILBERBRAND ETERNA graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 0.5 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Materialien
AR-Glass
Leistungsmerkmale
class B
graduation
subdivision 0.01 mL
supplementary to DIN range
Hersteller/Markenname
BRAND 27069
Kapazität
0.5 mL
Allgemeine Beschreibung
Messpipetten nach DIN 12 696. Eterna Graduierung in brauner Diffusionsfarbe, besonders beständig gegen aggressive Reinigungsmittel.
Sonstige Hinweise
BR27069 (India)
Rechtliche Hinweise
Araldite is a registered trademark of Huntsman Advanced Materials Inc.
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG