Merck
Z324477
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA Messzylinder
volume 100 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Leistungsmerkmale
subdivision 1 mL
Hersteller/Markenname
BRAND
Höhe
260 mm
Volumen
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Messzylinder, hohe Form, Klasse A, konformitätsbescheinigt mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Mit Ausgiesser und sechseckigem Glasfuss. Ringmarken und Eterna Graduierung in brauner Diffusionsfarbe. Extrem beständig. Lieferung mit einem Chargenzertifikat in jeder Packung. Auf Anfrage auch mit individuellem Eichschein lieferbar.
Sonstige Hinweise
BR32738 (India)
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences