Z324213
BRAND® SILBERBRAND ETERNA Messzylinder
volume 1000 mL
Größe auswählen
CHF 63.80
Größe auswählen
About This Item
CHF 63.80
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass 3.3
Leistungsmerkmale
subdivision 10 mL
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
1000 mL
Höhe
465 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)