Merck
Z323624
BRAND® SILBERBRAND burette, straight stopcock, Class B
volume 10 mL, accuracy: ±0.03 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripe, PTFE spindle)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
Materialien
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripe, PTFE spindle)
Agentur
according to DIN 12 700-2
Leistungsmerkmale
subdivision 0.02 mL
Hersteller/Markenname
BRAND 12093
Messbereich Volumen
10 mL, accuracy: ±0.03 mL
Länge
800 mm
Volumen
10 mL
Allgemeine Beschreibung
Klasse A Kalibriert auf Auslauf (TS, EX) Mit PTFE-Nadelventil Hahn. Kontrastreiche schwarze Emaille-Beschriftung.Kurze Graduierungsmarken.
Sonstige Hinweise
BR12093 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)