Merck
XNAB2RE
Sigma-Aldrich
Extract-N-Amp Blood PCR-Kit
sufficient for 1000 extractions, sufficient for 5000 amplifications
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Verwendung
sufficient for 1000 extractions
sufficient for 5000 amplifications
Farbe
colorless
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Die Extract-N-Amp Blut-PCR-Kits enthalten alle Reagenzien, die für die schnelle Extraktion von genomischer DNA aus Vollblut und für die Amplifikation der Ziele von Interesse mittels PCR erforderlich sind. Dieses neuartige Extraktionssystem macht jegliche Art der Aufreinigung, organischen Extraktion, Zentrifugation, Erhitzung, Filtration oder Alkoholausfällung überflüssig. Dieses Kit enthält auch einen PCR ReadyMix, der einen Heißstart-Antikörper verwendet und speziell für die direkte Amplifikation aus dem Extrakt formuliert ist.
Die genomische DNA wird einfach durch Hinzufügen der Extraktionslösung zu 10 μL Vollblut und nach einer Inkubationszeit von 5 Minuten bei Raumtemperatur extrahiert. Die Neutralisationslösung wird dem Extrakt hinzugefügt, um den hemmenden Substanzen vor der PCR entgegenzuwirken. Ein Teil des DNA-Extrakts wird dann dem speziell formulierten PCR-Mix hinzugefügt.
Die Extract-N-Amp Blut-PCR-Kits enthalten alle Reagenzien, die für die schnelle Extraktion von Wirtsgenom-DNA aus Vollblut und für die Amplifikation der Ziele von Interesse mittels direkter PCR erforderlich sind. Durch dieses neuartige Extraktionssystem entfällt jegliche Notwendigkeit einer Aufreinigung, organischen Extraktion, Zentrifugation, Erwärmung, Filtration oder Alkoholfällung. Das Kit enthält zudem einen PCR ReadyMix, der speziell für die Amplifikation direkt aus dem Extrakt formuliert ist. Diese Formulierung setzt einen Heißstart auf Antikörperbasis für die spezifische Amplifikation ein.
Anwendung
Das Extract-N-Amp PCR-Kit für Blut wird zur Extraktion von DNA aus Genomen und Trockenblutproben verwendet. Es wird außerdem in der Polymerasekettenreaktion (PCR) eingesetzt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Effiziente 8-minütige Vorbereitung beschleunigt den Vorgang und Durchsatz
  • Keine organische Extraktion, Zentrifugation oder Alkoholausfällung notwendig
  • Heißstart-Antikörper für hochspezifische PCR-Amplifikation genomischer DNA
  • Zur Verwendung mit Vollblut oder Blutkarten
  • Bei 4 °C ist das Extrakt mindestens 6 Monate haltbar
  • Effiziente 8-minütige Vorbereitung beschleunigt den Vorgang und verstärkt den Durchsatz
  • Keine Art der Aufreinigung, organischen Extraktion, Zentrifugation oder Alkoholausfällung notwendig
  • Einfaches Verfahren in drei Schritten ohne besondere Geräte
  • Heißstart-Antikörper für hochspezifische PCR-Amplifikation genomischer DNA inbegriffen
  • Mit diversen Formaten kompatibel (Einzelröhrchen oder 96-Well-Platte)
  • Ist bei Vollblut oder Blutkarten verwendbar
  • Extrakt bei 4 °C mindestens 6 Monate stabil
Prinzip
Genomische DNA wird einfach durch Hinzufügen der Extraktionslösung zu 10 μL Vollblut und nach einer Inkubationszeit von 5 Minuten bei Raumtemperatur extrahiert. Die Neutralisationslösung wird dem Extrakt hinzugefügt, um den hemmenden Substanzen vor der PCR entgegenzuwirken. Ein Teil des DNA-Extrakts wird dann dem speziell formulierten PCR ReadyMix hinzugefügt.
Sonstige Hinweise
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einem oder mehreren der folgenden US-Patente und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA: 5,789,224, 5,618,711, 6,127,155 und Ansprüchen außerhalb der USA, die dem ausgelaufenen US-Patent Nr. 5,079,352 entsprechen. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch auf die Anwendung einer patentierten Methode oder ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Diagnostische Anwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
Weitere Informationen finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/extract-n-amp.
Rechtliche Hinweise
Der Kauf dieses Produkts schließt eine Immunität gegen eine Klage unter den in der Produktbeilage angegebenen Patenten ein, wonach nur die erworbene Menge für die internen Forschungszwecke des Käufers verwendet werden darf. Es werden keine anderen Patentrechte (wie z. B. 5′-Nukleaseprozess-Patentrechte) übertragen, weder ausdrücklich noch stillschweigend noch durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
Antikörper lizenziert für In-vitro-Forschung unter U.S. Patenten Nr. 5,338,671 und 5,587,287 und den entsprechenden Patenten in anderen Ländern.
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nicholas Wong et al.
BioTechniques, 45(4), 423-424 (2008-10-16)
Sodium bisulfite treatment followed by PCR and DNA sequencing is widely considered the gold standard for the analysis of DNA methylation patterns. However, this technique generally requires substantial quantities of genomic DNA as starting material and is often associated with
Mads V Hollegaard et al.
BMC genomics, 10, 297-297 (2009-07-07)
Identification of disease susceptible genes requires access to DNA from numerous well-characterised subjects. Archived residual dried blood spot samples from national newborn screening programs may provide DNA from entire populations and medical registries the corresponding clinical information. The amount of
Jun Shi et al.
Cancer research, 67(13), 6417-6424 (2007-07-10)
Idiopathic myelofibrosis (IM) is likely the consequence of both the acquisition of genetic mutations and epigenetic changes that silence critical genes that control cell proliferation, differentiation, and apoptosis. We have explored the effects of the sequential treatment with the DNA
Mads Vilhelm Hollegaard et al.
Electrophoresis, 30(14), 2532-2535 (2009-07-30)
Stored surplus of dried blood spot (DBS) samples from neonatal screening programs constitute a vast potential for large genetic epidemiological studies. However, age of the samples and the small amounts of DNA available may limit their usage. In this study
A D Børglum et al.
Molecular psychiatry, 19(3), 325-333 (2013-01-30)
Genetic and environmental components as well as their interaction contribute to the risk of schizophrenia, making it highly relevant to include environmental factors in genetic studies of schizophrenia. This study comprises genome-wide association (GWA) and follow-up analyses of all individuals