Wichtige Dokumente
X6625
p-Xylenolblau
Synonym(e):
p-Xylenolsulfonphthalein, Xylenolblau
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
212 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cc1cc(c(C)cc1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)cc4C
InChI
1S/C23H22O5S/c1-13-11-20(24)15(3)9-18(13)23(19-10-16(4)21(25)12-14(19)2)17-7-5-6-8-22(17)29(26,27)28-23/h5-12,24-25H,1-4H3
InChIKey
MGUKYHHAGPFJMC-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)