The weight of the box is 3.25lb (1.47kg). The package dimensions are 9 x 7 x 7 in (22.86 x 17.78 x 17.78cm).
WPB01364WA
Whirl-Pak® Stand-Up Bag
118 mL capacity(4 oz)
Synonym(e):
sample collection bag, sampling bag, standup sampling bag
Größe auswählen
CHF 126.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 126.00
Empfohlene Produkte
Sterilität
sterile
Verpackung
pkg of 500 ea
Hersteller/Markenname
B01364WA (Nasco)
Parameter
-346-180 °F temp. range (-210 to 82 °C)
B × L × Dicke
7.5 cm × 18.5 cm × 0.064 mm
Kapazität
118 mL × 4 oz
118 mL capacity(4 oz)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The white, write-on strip makes sample identification easier and more convenient. It′s easy to write on this white strip using an ordinary ballpoint pen, pencil, or felt-tip marker. The paper-like finish virtually eliminates ink smearing, and provides a surface that will accept a variety of writing instruments.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Can you let me know the size and weight of a box of 500 4-oz whirlpaks?