WPB01065BT
Whirl-Pak® Write-On Bag
532 mL capacity(18 oz; Blue Tape)
Größe auswählen
CHF 130.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 130.00
Empfohlene Produkte
Sterilität
sterile
Verpackung
pkg of 500 ea
Hersteller/Markenname
B01065BT (Nasco)
Parameter
-346-180 °F temp. range (-210 to 82 °C)
B × L
4.5 in. × 9 in. , 11.5 x 23 cm
Kapazität
532 mL × 18 oz
532 mL capacity(18 oz; Blue Tape)
Dicke
2.5 mil , 0.064 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Blended, Virgin Polyethylene Film: ensures exceptional clarity, superior strength. FDA approved for food contact
- Puncture-Proof Closure Tabs: contains inner and outer tapes for longevity and stability; wire for easy opening, pouring, and closing
- Post-Manufacturing Sterilization: perforated closure to maintain sterility and for increased sample integrity
- Opening Pull tabs: contains non-slip textured Tyvek for easy opening
- Continuous Perimeter Seal: for maximum protection against leaks
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)