Merck
WPB01041A
Whirl-Pak® Sampling Spoons
sterile
Synonym(e):
dispensing tool
About This Item
UNSPSC-Code:
24111500
NACRES:
NB.35
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polystyrene
Sterilität
sterile
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
Nasco Whirl-pak® B01041A
Länge
~18 cm
Kapazität
~15 mL
Allgemeine Beschreibung
This sterilized spoon is ideal for use with Whirl-Pak® bags where sterile techniques are required for collection of samples.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Single-time use removes contamination risk
  • The easy-to-use spoon is made of sturdy, durable polystyrene
  • The procedure for contamination-free use is to open the bag, push one spoon up, pull it out, and reclose the bag
Rechtliche Hinweise
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)