WHAWB120462
EasiCollect (50)
device for collection of buccal DNA samples, pkg of pack of 50 devices
Synonym(e):
Whatman FTA
Größe auswählen
CHF 290.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 290.00
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
Included: A removable 2 × 2 in. (5 × 5 cm) indicating FTA card.
Hersteller/Markenname
Qiagen WB120462
Verpackung
pkg of pack of 50 devices
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
This document shows intructions for EasiCollect™ device from Cytiva.