WH0388372M1
Monoclonal Anti-CCL4L2 antibody produced in mouse
clone 4G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-AT744.2, Anti-CCL4L, Anti-SCYA4L, Anti-chemokine (C-C motif) ligand 4-like 2
Größe auswählen
CHF 474.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 474.00
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4G8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CCL4L2(9560)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
SDPPTACCFSYTARKLPRNFVVDYYETSSLCSQPAVVFQTKRGKQVCADPSESWVQEYVYDLELN
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)