WH0202374M1
Monoclonal Anti-STK32A antibody produced in mouse
clone 3E8-1D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-MGC22688, Anti-YANK1, Anti-serine/threonine kinase 32A
Größe auswählen
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E8-1D3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... STK32A(202374)
Immunogen
Sequence
MGANTSRKPPVFDENEDVNFDHFEILRAIGKGSFGKVCIVQKNDTKKMYAMKYMNKQKCVERNEVRNVFKELQIMQGLEHPFLVNLWYSFQDEEDMFMVVDLLLGGDLRYHLQQNVHFKEETVKLFICELVMALDYLQNQRIIHRDMKPDNILLDEHDTWLSYKSH
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)