WH0157285M1
Monoclonal Anti-DKFZp761P0423 antibody produced in mouse
clone 5C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-hypothetical protein DKFZp761P0423
Größe auswählen
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5C6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PRAGMIN(157285)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
HQTLCLNPESLKMSACSDFVEHIWKPGSCKNCFCLRSDHQLVAGPPQPRAGSLPPPPRLPPRPENCRLEDEGVNSSPYSKPTIAVKPTMMSSEASDVWTE
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)