Merck
WH0094274M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PPP1R14A antibody produced in mouse
clone 3A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CPI17, Anti-PPP1INL, Anti-protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 14A
Größe auswählen
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum04. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 474.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum04. April 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3A7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
PPP1R14A is a phosphorylation-dependent inhibitor of smooth muscle myosin phosphatase (see MIM 603768). Inhibition leads to increased myosin phosphorylation and enhances smooth muscle contraction in the absence of increased intracellular Ca(2+) concentration.[supplied by OMIM
Immunogen
PPP1R14A (AAH21089, 1 a.a. ~ 147 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAAQRLGKRVLSKLQSPSRARGPGGSPGGLQKRHARVTVKYDRRELQRRLDVEKWIDGRLEELYRGMEADMPDEINIDELLELESEEERSRKIQGLLKSCGKPVEDFIQELLAKLQGLHRQPGLRQPSPSHDGSLSPLQDRARTAHP
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)