WH0085445M1
Monoclonal Anti-CNTNAP4 antibody produced in mouse
clone 5G1, ascites fluid, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CASPR4, Anti-KIAA1763, Anti-contactin associated protein-like 4
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5G1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgMκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CNTNAP4(85445)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
VLGRILEHSDVDQETALAGAQGFTGCLSAVQLSHVAPLKAALHPSHPDPVTVTGHVTESSCMAQPGTDATSRERTHSFADHSGTIDDREPLANAIKSDSA
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)