WH0083552M1
Monoclonal Anti-MFRP antibody produced in mouse
clone 1E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-FLJ30570, Anti-NNO2, Anti-membrane frizzled-related protein
Größe auswählen
CHF 403.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 403.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1E12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bλ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MFRP(83552)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
NTTAFPNIWVGMITQEEVVEVLSGYKSLTSLPCYQHFRRLLCGLLVPRCTPLGSVLPPCRSVCQEAEHQCQSGLALLGTPWPFNCNRLPEAADLEACAQP
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)