Merck
WH0081629M5
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TSSK3 antibody produced in mouse
clone 3E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-SPOGA3, Anti-STK22C, Anti-STK22D, Anti-testis-specific serine kinase 3
Größe auswählen
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 474.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TSSK3(81629)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a kinase expressed exclusively in the testis that is thought to play a role in either germ cell differentiation or mature sperm function. (provided by RefSeq)
Immunogen
TSSK3 (AAH35354, 1 a.a. ~ 268 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEDFLLSNGYQLGKTIGEGTYSKVKEAFSKKHQRKVAIKVIDKMGGPEEFIQRFLPRELQIVRTLDHKNIIQVYEMLESADGKICLVMELAEGGDVFDCVLNGGPLPESRAKALFRQMVEAIRYCHGCGVAHRDLKCENALLQGFNLKLTDFGFAKVLPKSHRELSQTFCGSTAYAAPEVLQGIPHDSKKGDVWSMGVVLYVMLCASLPFDDTDIPKMLWQQQKGVSFPTHLSISADCQDLLKRLLEPDMILRPSIEEVSWHPWLAST
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)