Merck
WH0079837M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PIP5K2C antibody produced in mouse
clone 3A4, ascites fluid
Synonym(e):
Anti-FLJ22055, Anti-phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase, type II, gamma
Größe auswählen
200 μL
CHF 403.00
CHF 403.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
CHF 403.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 403.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3A4, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgGκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PIP4K2C(79837)
Immunogen
PIP4K2C (NP_079055.2, 310 a.a. ~ 381 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DGDCSLTGPPALVGSYGTSPEGIGGYIHSHRPLGPGEFESFIDVYAIRSAEGAPQKEVYFMGLIDILTQYDA
Physikalische Form
Solution
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tz-Chi Lin et al.
Cell division, 14, 9-9 (2019-08-28)
A previous screen of a human kinase and phosphatase shRNA library to select genes that mediate arsenite induction of spindle abnormalities resulted in the identification of phosphatidylinositol-5-phosphate 4-kinase type-2 gamma (PIP4KIIγ), a phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PIP2)-synthesizing enzyme. In this study, we