WH0056852M1
Monoclonal Anti-RAD18 antibody produced in mouse
clone 3H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-RAD18 homolog (S. cerevisiae), Anti-RNF73
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3H7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RAD18(56852)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
EKEIDEIHSKYRKKHKSEFQLLVDQARKGYKKIAGMSQKTVTITKEDESTEKLSSVCMGQEDNMTSVTNHFSQSKLDSPEELEPDREEDSSSCIDIQEV
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)