WH0056603M1
Monoclonal Anti-CYP26B1 antibody produced in mouse
clone 1H6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CYP26A2, Anti-DKFZp686G0638, Anti-MGC129613, Anti-P450RAI2, Anti-cytochrome P450, family 26, subfamily B, polypeptide 1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1H6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CYP26B1(56603)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
SNSIGDIHRNKRKVFSKIFSHEALESYLPKIQLVIQDTLRAWSSHPEAINVYQEAQKLTFRMAIRVLLGFSIPEEDLGHLFEVYQQFVDNVFSLPVDLPF
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable