WH0055743M1
Monoclonal Anti-CHFR antibody produced in mouse
clone 1H3-A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-FLJ10796, Anti-RNF116, Anti-RNF196, Anti-checkpoint with forkhead and ring finger domains
Größe auswählen
CHF 403.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 403.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1H3-A12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL using HeLa cell lysate
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CHFR(55743)
Immunogen
Sequence
MERPEEGKQSPPPQPWGRLLRLGAEEGEPHVLLRKREWTIGRRRGCDLSFPSNKLVSGDHCRIVVDEKSGQVTLEDTSTSGTVINKLKVVKKQTCPLQTGDVIYLVYRKNEPEHNVAYLYESLSEKQGMTQESFDTSGAGAGRGADPRVPPSSPATQVCFEEPQPSTSTSDLFPTASASSTEPSPAGRERSSSCGSGGGGISPKGSGPSVASDEVSSFASALPDRKTASFSSLEPQDQEDLEPVKKKMRGDGDLDLNGQLLVAQPRRNAQTVHEDVRAAAGKPDKMEETLTCIICQDLLHDCVSLQPCMHTFCAACYSGWMERSSLCPTCRCPVERICKNHILNNLVEAYLIQHPDKSRSEEDVQSMDARNKITQDMLQPKVRRSFSDEEGSSEDLLELSDVDSESSDISQPYVVCRQCPEYRRQAAQPPHCPAPEGEPGAPQALGDAPSTSVSLTTAVQDYVCPLQGSHALCTCCFQPMPDRRVEREQDPRVAPQQCAVCLQPFCHLYWGCTRTGCYGCLAPFCELNLGDKCLDGVLNNNSYESDILKNYLATRGLTWKNMLTESLVALQRGVFLLSDYRVTGDTVLCYCCGLRSFRELTYQYRQNIPASELPVAVTSRPDCYWGRNCRTQVKAHHAMKFNHICEQTRFKN
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)