WH0025870M2
Monoclonal Anti-SUMF2 antibody produced in mouse
clone 4B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-DKFZp66I1024, Anti-MGC99485, Anti-sulfatase modifying factor 2
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4B3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SUMF2(25870)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
QATSMVQLQGGRFLMGTNSPDSRDGEGPVREATVKPFAIDIFPVTNKDFRDFVREKKYRTEAEMFGWSFVFEDFVSDELRNKATQPMKSVLWWLPVEKAF
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable