WH0025861M2
Monoclonal Anti-DFNB31 antibody produced in mouse
clone 1D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CIP98, Anti-DKFZP434N014, Anti-KIAA1526, Anti-RP119M16.1, Anti-WHRN, Anti-deafness, autosomal recessive 31
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1D9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DFNB31(25861)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
GLLEPTSTLVRVKKSAATLGIAIEGGANTRQPLPRIVTIQRGGSAHNCGQLKVGHVILEVNGLTLRGKEHREAARIIAEAFKTKDRDYIDFLVTEFNVML
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable