WH0023395M3
Monoclonal Anti-LARS2 antibody produced in mouse
clone 3F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-KIAA0028, Anti-LEURS, Anti-MGC26121, Anti-leucyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3F12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LARS2(23395)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
VPRKLCAHYTWDASVLLQAWPAVDPEFLQQPEVVQMAVLINNKACGKIPVPQQVARDQDKVHEFVLQSELGVRLLQGRSIKKSFLSPRTALINFLVQD
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)