WH0011344M1
Monoclonal Anti-PTK9L antibody produced in mouse
clone 2B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-A6RP, Anti-A6r, Anti-MSTP011, Anti-PTK9L protein tyrosine kinase 9-like (A6-related protein)
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2B5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TWF2(11344)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
FAGYQKHLSSCAAPAPLTSAERELQQIRINEVKTEISVESKHQTLQGLAFPLQPEAQRALQQLKQKMVNYIQMKLDLERETIELVHTEPTDVAQLPSRVP
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable