WH0011282M1
Monoclonal Anti-MGAT4B antibody produced in mouse
clone 1F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-GNTIV, Anti-GNTIVB, Anti-mannosyl (alpha-1,3-)-glycoprotein beta-1,4-N-acetylglucosaminyltransferase, isozyme B
Größe auswählen
CHF 473.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 473.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1F4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MGAT4B(11282)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
AEVSTSLKTYQHFTLEKAYLREDFFWAFTPAAGDFIRFRFFQPLRLERFFFRSGNIEHPEDKLFNTSVEVLPFDNPQSDKEALQEGRTATLRYPRSPDGY
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)