WH0011074M3
Monoclonal Anti-TRIM31 antibody produced in mouse
clone 2G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-C6orf13, Anti-HCG1, Anti-HCGI, Anti-RNF, Anti-tripartite motif-containing 31
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2G11, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TRIM31(11074)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MASGQFVNKLQEEVICPICLDILQKPVTIDCGHNFCLKCITQIGETSCGFFKCPLCKTSVRKNAIRFNSLLRNLVEKIQALQASEVQSKRKEATCPRHQE
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)