WH0010678M5
Monoclonal Anti-B3GNT1 antibody produced in mouse
clone 1A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-B3GNT, Anti-B3GNT1, Anti-B3GNT2, Anti-BETA3GNT, Anti-UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1A8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... B3GNT2(10678)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
NLPDRFKDFLLYLRCRNYSLLIDQPDKCAKKPFLLLAIKSLTPHFARRQAIRESWGQESNAGNQTVVRVFLLGQTPPEDNHPDLSDMLKFESEKHQDILM
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable