WH0010439M1
Monoclonal Anti-OLFM1 antibody produced in mouse
clone 2G12-1B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-AMY, Anti-NOE1, Anti-NOELIN, Anti-NOELIN1, Anti-NOELIN1_V1, Anti-NOELIN1_V2, Anti-NOELIN1_V4, Anti-OlfA, Anti-olfactomedin 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2G12-1B3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... OLFM1(10439)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MPGRWRWQRDMHPARKLLSLLFLILMGTELTQNKRENKAEKMGGPESERKTTGEKTLNELPLFCLEAHAGSLALPRMCSPNPNPAVGLCRPAYPQSPSPGAAQTISQSLLERFCMASRREVFLAPGRPGGGWWLCTVAGQMHSFMCTHTHTHAHTGEQIPAEKSQPGPD
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable