WH0010199M2
Monoclonal Anti-MPHOSPH10 antibody produced in mouse
clone 1B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-M-phase phosphoprotein 10 (U3 small nucleolar ribonucleoprotein), Anti-MPP10, Anti-MPP10P
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1B10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MPHOSPH10(10199)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
NVKKNSDEVKSSFEKRQEKMNEKIASLEKELLEKKPWQLQGEVTAQKRPENSLLEETLHFDHAVRMAPVITEETTLQLEDIIKQRIRDQAWDDVVRKEKPKEDAYEYKKR
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)