WH0010163M2
Monoclonal Anti-WASF2 antibody produced in mouse
clone 8E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-SCAR2, Anti-WAS protein family, member 2, Anti-WAVE2, Anti-dJ393P12.2
Größe auswählen
CHF 403.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 403.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8E7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... WASF2(10163)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
DRLQVKVTQLDPKEEEVSLQGINTRKAFRSSTIQDQKLFDRNSLPVPVLETYNTCDTPPPLNNLTPYRDDGKEALKFYTDPSYFFDLWKEKMLQDTKDIM
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)