WH0010018M1
Monoclonal Anti-BCL2L11 antibody produced in mouse
clone 2F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-BAM, Anti-BCL2-like 11 (apoptosis facilitator), Anti-BIM, Anti-BOD, Anti-BimEL, Anti-BimL
Größe auswählen
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2F10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BCL2L11(10018)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MAKQPSDVSSECDREGRQLQPAERPPQLRPGAPTSLQTEPQGNPEGNHGGEGDSCPHGSPQGPLAPPASPGPFATRSPLFIFMRRSSLLSRSSSGYFSFD
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)