WH0009735M1
Monoclonal Anti-KNTC1 antibody produced in mouse
clone 10H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-KIAA0166, Anti-ROD, Anti-kinetochore associated 1
Größe auswählen
CHF 473.00
Voraussichtliches Versanddatum03. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 473.00
Voraussichtliches Versanddatum03. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
10H4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KNTC1(9735)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
DPQVILKQLEEHMNTGQLAGFSHQIRSLILNNIINKKEFGILAKTKYFQMLKMHAMNTNNITELVNYLANDLSLDEASVLITEYSKHCGKPVPPDTAPCEILKMFLSGLS
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)