WH0008888M1
Monoclonal Anti-MCM3AP antibody produced in mouse
clone 1H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-GANP, Anti-KIAA0572, Anti-MAP80, Anti-MCM3 minichromosome maintenance deficient 3 (S. cerevisiae) associated protein
Größe auswählen
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1H3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MCM3AP(8888)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
VRVARCCEDVCAHLVDLFLVEEIFQTAKETLQELQCFCKYLQRWREAVTARKKLRRQMRAFPAAPCCVDVSDRLRALAPSAECPIAEENLARGLLDLGHA
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)