WH0008829M5
Monoclonal Anti-NRP1 antibody produced in mouse
clone 1B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-DKFZp686A03134, Anti-DKFZp781F1414, Anti-NRP, Anti-VEGF165R, Anti-neuropilin 1
Größe auswählen
CHF 473.00
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 473.00
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1B3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NRP1(8829)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
FRNDKCGDTIKIESPGYLTSPGYPHSYHPSEKCEWLIQAPDPYQRIMINFNPHFDLEDRDCKYDYVEVFDGENENGHFRGKFCGKIAPPPVVSSGPFLFIKFVSDYETHG
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)