WH0008780M1
Monoclonal Anti-RIOK3 antibody produced in mouse
clone 4A12-1D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-RIO kinase 3 (yeast), Anti-SUDD
Größe auswählen
CHF 403.00
Voraussichtliches Versanddatum04. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 403.00
Voraussichtliches Versanddatum04. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4A12-1D2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RIOK3(8780)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MDLVGVASPEPGTAAAWGPSKCPWAIPQNTISCSLADVMSEQLAKELQLEEEAAVFPEVAVAEGPFITGENIDTSSDLMLAQMLQMEYDREYDAQLRREEKKFNGDSKVSISFENYRKVHPYEDSDSSEDEVDWQDTRDDPYRPAKPVPTPKKGFIGKGKDITTKHDEVVCGRKNTARMENFAPEFQVGDGIGMDLKLSNHVFNALKQHAYSEERRSARLHEKKEHSTAEKAVDPKTRLLMYKMVNSGMLETITGCISTGKESVVFHAYGGSMEDEKEDSKVIPTECAIKVFKTTLNEFKNRDKYIKDDFRFKDRFSKLNPRKIIRMWAEKEMHNLARMQRAGIPCPTVVLLKKHILVMSFIGHDQVPAPKLKEVKLNSEEMKEAYYQTLHLMRQLYHECTLVHADLSEYNMLWHAGKVWLIDVSQSVEPTHPHGLEFLFRDCRNVSQKGGVKEALSERELFNAVSGLNITADNEADFLAEIEALEKMNEDHVQKNGRKAASFLKDDGDPPLLYDE
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)