WH0008482M1
Monoclonal Anti-SEMA7A antibody produced in mouse
clone 3D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CD108, Anti-CDw108, Anti-HSEMAK1, Anti-HSema K1, Anti-HSemaL, Anti-JMH, Anti-MGC126692, Anti-MGC126696, Anti-SEMAK1, Anti-SEMAL, Anti-sema domain, immunoglobulin domain (Ig), and GPI membrane anchor, (semaphorin) 7A (JMH blood group)
Größe auswählen
CHF 473.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 473.00
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3D3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SEMA7A(8482)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
EPHKECPNPKPDKAPLQKVSLAPNSRYYLSCPMESRHATYSWRHKENVEQSCEPGHQSPNCILFIENLTAQQYGHYFCEAQEGSYFREAQHWQLLPED
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)