WH0008209M1
Monoclonal Anti-C21orf33 antibody produced in mouse
clone 1F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-D21S2048E, Anti-ES1, Anti-GT335, Anti-HES1, Anti-KNPH, Anti-KNPI, Anti-chromosome 21 open reading frame 33
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1F5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... C21orf33(8209)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Sequence
RGVEVTVGHEQEEGGKWPYAGTAEAIKALGAKHCVKEVVEAHVDQKNKVVTTPAFMCETALHYIHDGIGAMVRKVLELTGK
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable