WH0007022M1
Monoclonal Anti-TFAP2C antibody produced in mouse
clone 3C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-AP2γ, Anti-Activating enhancer binding protein 2γ, Anti-ERF1, Anti-TFAP2G, Anti-Transcription factor AP-2γ, Anti-hAP2g
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3C8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... TFAP2C(7022)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
GRNEMAARKNMLLAAQQLCKEFTELLSQDRTPHGTSRLAPVLETNIQNCLSHFSLITHGFGSQAICAAVSALQNYIKEALIVIDKSYMNPGDQSPADSNKTLEKMEKHRK
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)