Merck
WH0006887M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TAL2 antibody produced in mouse
clone 1G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-T-cell acute lymphocytic leukemia 2
Größe auswählen
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 474.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1G6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TAL2(6887)
Allgemeine Beschreibung
This intronless gene encodes a helix-loop-helix protein. Translocations between this gene on chromosome 9 and the T-cell receptor beta-chain locus on chromosome 7 have been associated with activation of the T-cell acute lymphocytic leukemia 2 gene and T-cell acute lymphoblastic leukemia. (provided by RefSeq)
Immunogen
TAL2 (NP_005412, 29 a.a. ~ 108 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IPTHPPDKKLSKNETLRLAMRYINFLVKVLGEQSLQQTGVAAQGNILGLFPQGPHLPGLEDRTLLENYQVPSPGPSHHIP
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)