WH0006675M1
Monoclonal Anti-UAP1 antibody produced in mouse
clone 3A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-AGX1, Anti-AgX, Anti-SPAG2, Anti-UDP-N-acteylglucosamine pyrophosphorylase 1
Größe auswählen
CHF 474.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 474.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3A9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UAP1(6675)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Sequence
LKNADSQNGKDNPTTARHALMSLHHCWVLNAGGHFIDENGSRLPAIPRLKDANDVPIQCEISPLISYAGEGLESYVADKEFHAPLIIDENGVHELVKNG
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)