WH0005607M1
Monoclonal Anti-MAP2K5 antibody produced in mouse
clone M1-E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-HsT17454, Anti-MAPKK5, Anti-MEK5, Anti-PRKMK5, Anti-mitogen-activated protein kinase kinase 5
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
M1-E6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAP2K5(5607)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MLWLALGPFPAMENQVLVIRIKIPNSGAVDWTVHSGPQLLFRDVLDVIGQVLPEATTTAFEYEDEDGDRITVRSDEEMKAMLSYYYSTVMEQQVNGQLIEPLQIFPRACKPPGERNIHGLKVNTRAGPSQHSSPAVSDSLPSNSLKKSSAELKKILANGQMNEQDIRYRDTLGHGNGGTVYKAYHVPSGKILAVKVILLDITLELQKQIMSELEILYKCDSSYIIGFYGAFFVENRISICTEFMDGGSLDVYRKMPEHVLGRIAVAVVKGLTYLWSLKILHRDVKPSNMLVNTRGQVKLCDFGVSTQLVNSIAKTYVGTNAYMAPERISGEQYGIHSDVWSLGISFMELALGRFPYPQIQKNQGSLMPLQLLQCIVDEDSPVLPVGESSEPFVHFITQCMRKQPKERPAPEELMGHPFIVQFNDGNAAVVSMWVCRALEERRSQQGPP
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable