Merck
WH0005586M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PKN2 antibody produced in mouse
clone 3A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-MGC71074, Anti-PRK2, Anti-PRKCL2, Anti-PRO2042, Anti-protein kinase N2
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3A7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PKN2(5586)
Immunogen
PKN2 (NP_006247, 580 a.a. ~ 679 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RASSLGEIDESSELRVLDIPGQDSETVFDIQNDRNSILPKSQSEYKPDTPQSGLEYSGIQELEDRRSQQRFQFNLQDFRCCAVLGRGHFGKVLLAEYKNT
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable