WH0005287M2
Monoclonal Anti-PIK3C2B antibody produced in mouse
clone 3E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-C2PI3K, Anti-phosphoinositide-3-kinase, class 2, beta polypeptide
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PIK3C2B(5287)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MSSTQDNGEHWKSLESVGISRKELAMAEALQMEYDALSRLRHDKEENRAKQNADPSLISWDEPGVDFYSKPAGRRTDLKLLRGLSGSDPTLNYNSLSPQEGPPNHSTSQG
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable