WH0005211M3
Monoclonal Anti-PFKL antibody produced in mouse
clone 2A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-DKFZp686G1648, Anti-DKFZp686L2097, Anti-PFKB, Anti-phosphofructokinase, liver
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2A9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... PFKL(5211)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
PKEKSNFSLAILNVGAPAAGMNAAVRSAVRTGISHGHTVYVVHDGFEGLAKGQVQEVGWHDVAGWLGRGGSMLGTKRTLPKGQLESIVENIRIYGIHALL
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable