Merck
WH0004684M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NCAM1 antibody produced in mouse
clone 3G12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CD56, Anti-MSK39, Anti-NCAM, Anti-neural cell adhesion molecule 1
Größe auswählen
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1116
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 474.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1116
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3G12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NCAM1(4684)
Allgemeine Beschreibung
Neural cell adhesion molecule (NCAM/CD56) is a calcium-independent binding protein. It is located on human chromosome 11q23.1. This molecule belongs to the immunoglobulin superfamily. NCAM1 is present in neurons and glial cells.
Immunogen
NCAM1 (AAH47244, 611 a.a. ~ 710 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EPSAPKLEGQMGEDGNSIKVNLIKQDDGGSPIRHYLVRYRALSSEWKPEIRLPSGSDHVMLKSLDWNAEYEVYVVAENQQGKSKAAHFVFRTSAQPTAIP
Biochem./physiol. Wirkung
Neural cell adhesion molecule (NCAM/CD56) participates in homophilic cell–cell and heterophilic cell–matrix interactions. It controls the movement of cells and condensation during skeletal development. This protein participates in synaptic plasticity, neurodevelopment and neurogenesis.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
NCAM1 association study of bipolar disorder and schizophrenia: polymorphisms and alternatively spliced isoforms lead to similarities and differences
Atz ME, et al.
Psychiatric Genetics, 17(2), 55-67 (2007)
Expression of neural cell adhesion molecule and polysialic acid in human bone marrow-derived mesenchymal stromal cells
Skog MS, et al.
Stem Cell Research & Therapy, 7(1), 113-113 (2016)