WH0003820M1
Monoclonal Anti-KLRB1 antibody produced in mouse
clone 2F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CD161, Anti-CLEC5B, Anti-NKR, Anti-NKRP1, Anti-NKRP1A, Anti-hNKRP1A, Anti-killer cell lectin-like receptor subfamily B, member 1
Größe auswählen
CHF 403.00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 403.00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2F3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KLRB1(3820)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
ESSLLLIRDKDELIHTQNLIRDKAILFWIGLNFSLSEKNWKWINGSFLNSNDLEIRGDAKENSCISISQTSVYSEYCSTEIRWICQKELTPVRNKVYPDS
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)