WH0003081M10
Monoclonal Anti-HGD antibody produced in mouse
clone 3G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-AKU, Anti-HGO, Anti-homogentisate 1,2-dioxygenase (homogentisate oxidase)
Größe auswählen
CHF 474.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 474.00
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3G4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HGD(3081)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
CFEKASKVKLAPERIADGTMAFMFESSLSLAVTKWGLKASRCLDENYHKCWEPLKSHFTPNSRNPAEPN
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)