WH0002115M1
Monoclonal Anti-ETV1 antibody produced in mouse
clone 2A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-DKFZp781L0674, Anti-ER81, Anti-MGC104699, Anti-MGC120533, Anti-MGC120534, Anti-ets variant gene 1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2A8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ETV1(2115)
Immunogen
Sequence
LHHASPNSTHTPKPDRAFPAHLPPSQSIPDSSYPMDHRFRRQLSEPCNSFPPLPTMPREGRPMYQRQMSEPNIPFPPQGFKQEYHDPVYEHNTMVGSAASQSFPPPLMIK
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable